Learn More
Sperian™ Kanister aus Aluminium
Zum Schutz vor verschiedensten Risiken in vielen Umgebungen. Sperian™ Honeywell™ Aluminium RD40 Filter sind niedrig angeordnet, um eine Behinderung im Sichtfeld zu vermeiden.
Marke: Sperian™ 1785014
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Gehäuse aus Aluminium bietet optimale Beständigkeit gegen Gefahren
- Geringer Atmungswiderstand
- Erhältlich in Ausführungen zum Schutz vor Feinstaub, Biogefahren, Chemikalien, Verunreinigungen, Gasen, Dämpfen und Rauch
Spezifikation
Kanister | |
RD40 | |
Aluminiumlegierung mit PE-Abdeckung, aktivierte und imprägnierte Holzkohle. | |
Atemschutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt unter 65° C, anorganische Gase und Dämpfe, feste und flüssige Partikel | |
Modell AXB2P3 |
EG Konformitätserklärung- EG Kategorie PSA- 3, Qualitätssicherung- ISO 9001 / 2000, EG Zertifikat Nummer- 0070-003-079-06-96-0120 Ext. 01-02-00, EG-Bescheinigung- EG- Bescheinigung, EG-Bescheinigung Nummer- 0070-003-079-06-96-0120 Ext. 01-02-00, Erklärung | |
Grau, Weiß, Grün | |
ALU RD40 AXBP3 | |
Vollmaske mit Rd40-Anschluss. | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sperian™ Kanister aus Aluminium > Modell: AXB2P3
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur