Learn More
Pyrex™ Glaszylinder mit weißer Graduierung
Gemäß Klasse-B-Toleranzwerten. Die Pyrex-Glaszylinder mit weißen Graduierungen verfügen über einen robusten sechseckigen Fuß.
22.00 CHF - 163.00 CHF
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Skalenfarbe | Weiß |
Form | Rund |
Typ | Messzylinder |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11323564
|
Pyrex
3200/16MP |
1000 ml | 10 ml |
160.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11313564
|
Pyrex
3200/10MP |
100 ml | 1 ml |
42.05 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11383554
|
Pyrex
3200/04MP |
10 ml | 0.2 ml |
22.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11333564
|
Pyrex
3200/18MP |
2000 ml | 20 ml |
150.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10365380
|
Pyrex
3200/12MP |
250 ml | 2 ml |
40.85 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11393554
|
Pyrex
3200/06MP |
25 ml | 0.5 ml |
25.15 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10203640
|
Pyrex
3200/14MP |
500 ml | 5 ml |
65.85 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11303564
|
Pyrex
3200/08MP |
50 ml | 1 ml |
31.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15557700
|
Pyrex
3200/02MP |
5 mL | 0,1 mL |
163.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Entspricht ISO 4788
- Gemäß Klasse-B-Toleranzwerten
- Stabiler sechseckiger Fuß
- Weiße Emaillegraduierungen, die bei der Verwendung von dunklen Lösungen sichtbar bleiben
- Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
Borosilikatglas | |
Weißes Email |
Weiß | |
Messzylinder | |
B |