Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glas-Schiffchen aus Kohlenstoff
Bietet hohe Reinheit, Korrosionsbeständigkeit, thermische Stabilität und eine für Gase und Flüssigkeiten undurchlässige Struktur
Marke: Thermo Scientific Chemicals 039028.KT
384.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Beständigkeit gegen alle Nasszersetzungsmittel und abrasiven Verschleiß
- Keine Memory-Effekte oder Kontamination der analytischen Proben
- Stabilität gegenüber sauren und alkalischen Schmelzen
- Keine Benetzungswirkung von Metallschmelzen
- Die Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel ermöglicht schnelle Heiz- und Kühlzeiten
- Gute elektrische Leitfähigkeit
- Verwendung in Behältern für die Technologie ultrahochreiner Materialien, wie Halbleiterverbindungen und Kristallzucht, wie dotierte Halogenidkristalle
Spezifikation
Glasschiffchen aus Kohlenstoff | |
103 x 16 x 10mm | |
103 mm |
10 mL | |
10 mm | |
16 mm |