Learn More
Pyrex™ Glaszylinder mit Polyethylenstopfen
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit. Der Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenstopfen eignet sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
64.40 CHF - 995.00 CHF
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Skalenfarbe | Weiß |
Form | Rund |
Typ | Messzylinder |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11373604
|
Pyrex
3211/10MP |
100 ml | 1 ml |
87.65 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11363604
|
Pyrex
3211/08MP |
50 ml | 1 ml |
64.40 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15567700
|
Pyrex
3211/04MP |
10 ml | 0.2 ml |
289.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15577700
|
Pyrex
3211/06MP |
25 ml | 0.5 ml |
311.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15587700
|
Pyrex
3211/12MP |
250 ml | 2 ml |
523.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15597700
|
Pyrex
3211/14MP |
500 ml | 5 ml |
733.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15507710
|
Pyrex
3211/16MP |
1000 ml | 10 ml |
995.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15517710
|
Pyrex
3211/18MP |
2000 ml | 20 ml |
769.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit.Der Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenstopfen eignet sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
- Zylinder aus Borosilikatglas: Skala aus weißem Einbrennlack, problemlos ablesbar
- Sechskantfuß: Verbessert die Stabilität.
- Austauschbar: Stopfen aus Polyethylen
- Klasse B
- Konform mit: ISO 4788
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
Borosilikatglas | |
Stopfen aus Polyethylen | |
Polyethylen |
Weiß | |
Messzylinder | |
Klasse B | |
Weißes Email |