Learn More
Pyrex™ Glaszylinder mit Polyethylenstopfen
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit. Der Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenstopfen eignet sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
Marke:  Pyrex 3211/10MP
81.23 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11373604
  • 87.65 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit.Der Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenstopfen eignet sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
  • Zylinder aus Borosilikatglas: Skala aus weißem Einbrennlack, problemlos ablesbar
  • Sechskantfuß: Verbessert die Stabilität.
  • Austauschbar: Stopfen aus Polyethylen
  • Klasse B
  • Konform mit: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
±1 ml
DIN 12680, BS 604, ISO 4788
100 ml
Stopfen aus Polyethylen
24/29
1 ml
Weiß
Messzylinder
Borosilikatglas
Klasse B
291 mm
Weißes Email
Polyethylen