Learn More
Pyrex™ Glaszylinder mit Polyethylenstopfen
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit. Der Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenstopfen eignet sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
Marke: Pyrex 3211/12MP
484.50 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit.Der Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenstopfen eignet sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
- Zylinder aus Borosilikatglas: Skala aus weißem Einbrennlack, problemlos ablesbar
- Sechskantfuß: Verbessert die Stabilität.
- Austauschbar: Stopfen aus Polyethylen
- Klasse B
- Konform mit: ISO 4788
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
±2 ml | |
DIN 12680, ISO 4788, BS 604 | |
250 ml | |
Stopfen aus Polyethylen | |
29/32 | |
2 ml |
Weiß | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas | |
Klasse B | |
367 mm | |
Weißes Email | |
Polyethylen |