Learn More
Pyrex™ Glaszylinder mit Polyethylenstopfen
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit. Der Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenstopfen eignet sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
Marke: Pyrex 3211/06MP
Beschreibung
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit.Der Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenstopfen eignet sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
- Zylinder aus Borosilikatglas: Skala aus weißem Einbrennlack, problemlos ablesbar
- Sechskantfuß: Verbessert die Stabilität.
- Austauschbar: Stopfen aus Polyethylen
- Klasse B
- Konform mit: ISO 4788
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
±0,5 ml | |
DIN 12680, BS 604, ISO 4788 | |
25 ml | |
Stopfen aus Polyethylen | |
14/23 | |
0.5 ml |
Weiß | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas | |
Klasse B | |
193 mm | |
Weißes Email | |
Polyethylen |