Learn More
Corning™ PYREX™ Klonzylinder
Erstellen Sie identische Zellen, indem Sie eine einzelne Zelle oder Gruppe von Zellen umgeben.
Marke:  Corning™ 3166-8
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11987595
  • 71.94 CHF / 125 Stück
Verfügbar ab: 01-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Klonen Sie eine einzelne Zelle oder Gruppe von Zellen, indem Sie sie mit diesem Glaszylinder umgeben. Tauchen Sie das Ende des Zylinders in ein steriles Silikonfett, bevor Sie es auf den Boden eines Kulturkolbens drücken, um eine isolierte Vertiefung zu erhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
8 mm
0,31 in.
0,31 in.
8 mm
Unsteril
Klon-Zylinder
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ Klonzylinder > 8 mm