Learn More
asecos™ Granulat Universal Feinkorn
Zum Abbinden von Ölen, Laugen, Fetten, Kraftstoffen, Lacken etc.
Marke:  asecos™ 18453
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17826376
  • auf Anfrage / 3 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • 0,5-1 mm Körnung
  • 20 kg Sack bindet bis zu 18 l Heizöl
  • Dringt in kleine Vertiefungen und Risse ein
  • Bestens geeignet für großen Kontakt mit der Oberfläche und schnelle Absorption (z. B. Verkehrsflächen)
  • Optimale Rutschfestigkeit auch bei völliger Sättigung
Spezifikation
Spezifikation
Loose Particulate
Saugfähiges Granulat
132.28 lb.
60 kg
Name des Produkts
asecos™ Granulat Universal Feinkorn > Weigh: 60 kg