Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Klon-Zylinder
Aus Polystyrol. SP Scienceware™ Klon-Zylinder erleichtern die Isolierung einzelner Zellklone.
Marke:  Bel-Art™ F37847-0100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11717085
  • 112.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus Polystyrol. SP Scienceware™ Klon-Zylinder erleichtern die Isolierung einzelner Zellklone.
  • Spitz zulaufend
  • Gute Dichtfläche
  • Polystyrol
  • Steril
Bestellinformation
Von Einzelgrößen werden jeweils fünf Beutel mit 10 Zylinder geliefert; die Sortimentpackung enthält vier Beutel mit 10 Stück jeder Größe
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
8 mm
Steril
Klon-Zylinder
Isolierung einzelner Zellklone
4,7 mm
8 mm
0.185 Zoll
0.314 Zoll
S
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Klon-Zylinder > 4,7 x 8 mm (ID x H); klein