Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Klon-Zylinder
Aus Polystyrol. SP Scienceware™ Klon-Zylinder erleichtern die Isolierung einzelner Zellklone.
Marke:  Bel-Art™ F37847-0200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10552683
  • 101.00 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
Aus Polystyrol. SP Scienceware™ Klon-Zylinder erleichtern die Isolierung einzelner Zellklone.
  • Spitz zulaufend
  • Gute Dichtfläche
  • Polystyrol
  • Steril
Bestellinformation
Von Einzelgrößen werden jeweils fünf Beutel mit 10 Zylinder geliefert; die Sortimentpackung enthält vier Beutel mit 10 Stück jeder Größe
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
9.5 mm
Steril
Klon-Zylinder
Isolierung einzelner Zellklone
6,4 mm
8 mm
0.251 Zoll
0.314 Zoll
Mittel
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Klon-Zylinder > 6,4 x 8 mm (ID x H); mittel