Learn More
Eppendorf™ Adapter für Falcon™ 15 ml-Röhrchen
Entwickelt für die Verwendung mit einer Vielzahl von Produkten zur Erweiterung der Möglichkeiten im Umgang mit Flüssigkeiten im Labor
Marke: Eppendorf™ 5820718005
281.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Erhältlich in Packungen mit jeweils zwei oder sieben Stück
- Für den Einsatz mit Eppendorf Rotoren
Spezifikation
Adapter | |
15 ml | |
Orange |
Konisch | |
Rotor A-4-81 und Rotor FA-45-6-30 | |
Set von 7 |