Learn More
Pyrex™ Kolben aus Borosilikatglas mit Membran-Schraubverschluss
Ideal für die aerobe Mikrobiologie und Zellkulturen
230.00 CHF - 1060.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Blau |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aerobe Mikrobiologie und Zellkultur |
Gewindegröße | GL 45 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15272816
|
Pyrex
1142/12 |
1000 ml | 129 mm |
230.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15597670
|
Pyrex
1142/08 |
250 ml | 82 mm |
1000.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15507680
|
Pyrex
1142/10 |
500 ml | 101 mm |
1060.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15517680
|
Pyrex
1142/14 |
2000 ml | 166 mm |
728.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Ideal für die aerobe Mikrobiologie und Zellkulturen
- Kolben mit blauem GL45-Schraubverschluss aus Polypropylen mit einer gasdurchlässigen PTFE-Membran, die einen Gasaustausch ermöglicht und den Inhalt steril hält.
- Aus Pyrex Borosilikatglas für höchste chemische und thermische Beständigkeit
- Geeignet für die wiederholte Autoklavzyklen bei 121 °C
- Autoklavierbar mit befestigtem Membran-Schraubverschluss
- Vier äquidistante Schikanen sorgen für eine gleichmäßige Bewegung bei der Verwendung mit kompatiblen Orbitalschüttlern.
Spezifikation
Blau | |
Borosilikatglas | |
GL 45 | |
Konisch |
Polypropylen | |
Aerobe Mikrobiologie und Zellkultur | |
Autoklavierbar | |
Membran-Schraubverschluss |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Kolben aus Borosilikatglas mit Membran-Schraubverschluss