Learn More
Pyrex™ Kolben aus Borosilikatglas mit Membran-Schraubverschluss
Ideal für die aerobe Mikrobiologie und Zellkulturen
Marke:  Pyrex 1142/12
212.79 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24329" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15272816
  • 230.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ideal für die aerobe Mikrobiologie und Zellkulturen
  • Kolben mit blauem GL45-Schraubverschluss aus Polypropylen mit einer gasdurchlässigen PTFE-Membran, die einen Gasaustausch ermöglicht und den Inhalt steril hält.
  • Aus Pyrex Borosilikatglas für höchste chemische und thermische Beständigkeit
  • Geeignet für die wiederholte Autoklavzyklen bei 121 °C
  • Autoklavierbar mit befestigtem Membran-Schraubverschluss
  • Vier äquidistante Schikanen sorgen für eine gleichmäßige Bewegung bei der Verwendung mit kompatiblen Orbitalschüttlern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
1000 ml
Aerobe Mikrobiologie und Zellkultur
Autoklavierbar
Membran-Schraubverschluss
Polypropylen
Borosilikatglas
GL 45
Konisch
129 mm
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Pyrex™ Kolben aus Borosilikatglas mit Membran-Schraubverschluss > Kapazität: 1000 ml