Learn More
Pyrex™ Kolben aus Borosilikatglas mit Membran-Schraubverschluss
Ideal für die aerobe Mikrobiologie und Zellkulturen
Marke:  Pyrex 1142/08
926.24 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24329" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Product Code. 15597670
  • 1000.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Ideal für die aerobe Mikrobiologie und Zellkulturen
  • Kolben mit blauem GL45-Schraubverschluss aus Polypropylen mit einer gasdurchlässigen PTFE-Membran, die einen Gasaustausch ermöglicht und den Inhalt steril hält.
  • Aus Pyrex Borosilikatglas für höchste chemische und thermische Beständigkeit
  • Geeignet für die wiederholte Autoklavzyklen bei 121 °C
  • Autoklavierbar mit befestigtem Membran-Schraubverschluss
  • Vier äquidistante Schikanen sorgen für eine gleichmäßige Bewegung bei der Verwendung mit kompatiblen Orbitalschüttlern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Blau
250 ml
Aerobe Mikrobiologie und Zellkultur
Autoklavierbar
Membran-Schraubverschluss
Polypropylen
Borosilikatglas
GL 45
Konisch
82 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Pyrex™ Kolben aus Borosilikatglas mit Membran-Schraubverschluss > Kapazität: 250 ml