Learn More
Fisherbrand™ Borosilikatglas-Kristallisator ohne Ausguss
Verwenden Sie den Fisherbrand™ Borosilikatglas-Kristallisator ohne Ausguss, um die Kristallisation durchzuführen.
Marke: Fisherbrand™ FB35141
12.79 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ohne Ausguss
- Gewicht: 0.8 kg
Spezifikation
300 mL | |
Borosilikatglas | |
Abdampfschale |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen