Learn More
Epredia™ Microm™ Kryostatkühlkörper
Epredia™ MicromTM Kryostatkühlkörper können mit Richard-Allan ScientificTM Kryostaten verwendet werden.
Marke:  Epredia™ 524510
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12033059
  • 157.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Microm™ Kryostatkühlkörper für Ihre Richard-Allan Scientific™ Kryostaten.
  • Der Kühlkörper mit mehreren Positionen ist auf einer vertikalen Welle integriert, um ein gleichmäßiges Einfrieren und einfaches Entfernen aus der Probe zu ermöglichen
  • Kann von jeder Position auf der Gefrierleiste aus bedient werden
  • Die Gefrierzeit wird verkürzt, wenn die Gefrierbühne und das Gewebe auf ein aktives Peltier-Element gelegt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kühlkörper für HM560
Kühleinheit
HM 550, HM 560 Serie
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Microm™ Kryostatkühlkörper > Kühlkörper für HM560