Learn More
Saint Gobain Life Sciences 450GR Chemware-Siedesteine aus PTFE .
Verwenden Sie diese PTFE-Siedesteine, um ein sanftes, effizientes Kochen zu fördern und eine Überhitzung hochflüchtiger Flüssigkeiten zu verhindern. Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ PTFE-Siedesteine werden nicht durch Säuren, Kohlenwasserstoffe, Ketone, Ester, Alkohole oder Alkalien beeinträchtigt.
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069103
Beschreibung
- Ideal für kontinuierliche Extraktion und das Sieden organischer Flüssigkeiten
- Chemisch beständig
- Minimiert Überhitzung
- Leicht zu reinigen und nicht-kontaminierend
- Keine Spuren von Asizität oder Alkalinität an der Oberfläche
- Kratzen oder scheuern Glaswaren nicht und hinterlassen keine Rückstände
- Verwendbar bis 288 °C
- Steine minimieren Stöße während des Rückströmens und der Destillation
Bestellinformation
Material
Spezifikation
Siedestein | |
PTFE | |
Destillationssäulen |