Learn More
Tygon SPT-3350 Platinum-Cured Silicone Tubing
Ultra-smooth inner surface reduces particle entrapment
Marke: Tygon 50114-18
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ideal for food and beverage transfer. Minimal e in., tractable maintains fluid integrity. Up to three times smoother than other silicone tubing. FDA 21 CFR 175.300 compliant. Free technical application support available to assist with tubing selectionSpezifikation
USP;NSF-51;FDA | |
Tygon 3350 | |
50 ft. |
1 in. | |
1-1/4 in. | |
Yes |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tygon SPT-3350 Platinum-Cured Silicone Tubing > 1 in., 1-1/4 in.
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur