Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ RB010/1H
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11577592
  • 6.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Mit einem Loch
Spezifikation
Spezifikation
5 mm
46/55 IRHD
20/Packung
10mm
Naturkautschuk
Zur Verwendung im Labor
20mm
Rot
12,5mm
Stopfen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung > Bodendurchmesser:10mm; oberer Durchmesser:12,5 mm