Learn More
Molecular Probes™ protein A, Alexa Fluor™ 546 conjugate
Protein A, Alexa Fluor™ 546 Konjugat
Marke: Molecular Probes™ P11049
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Unser Alexa Fluor 546 Protein A-Konjugat bindet sich an den Fc-Anteil verschiedener Immunglobuline unterschiedlicher Spezies. Mit dieser außergewöhnlich hellen, orange fluoreszierenden Sonde (Absorptions-/Emissionsmaxima ∼556/573 nm) lassen sich Antikörper analog zu einem markierten artspezifischen Sekundärantikörper visualisieren.Spezifikation
Alexa Fluor 546 | |
Alexa Fluor™ | |
Protein A | |
Raumtemperatur |
1 mg | |
Lyophilisiertes Pulver | |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.