Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A/G, Peroxidase Conjugated
Mit diesem gereinigten, alkalischen Phosphatase- oder Peroxidase-konjugierten rekombinanten Protein-A/G können Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen, vieler verschiedener Arten nachgewiesen werden.
Marke:  Thermo Scientific™ 32490
309.72 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11829240
  • 356.00 CHF / 0.50 Milligramm
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Gereinigte und konjugierte Formen von Thermo Scientific™ Pierce Rekombinanten Proteins A/G ermöglichen es, Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen, von vielen verschiedenen Arten in Western Blotting-, ELISA-, IHC- und anderen Immunassay-Protokollen zu untersuchen und zu erkennen.
Die umfangreichen Fc-Bindungseigenschaften von Protein A/G machen es zu einem beliebten Hilfsmittel zur Untersuchung und Aufreinigung von Immunglobulinen. Protein A/G bindet an alle Human-IgG-Subklassen, IgA, IgE, IgM und in geringerem Maße IgD; es bindet jedoch nicht IgA, IgM oder Serumalbumin der Maus. Protein A/G ist ein ideales Hilfsmittel für die Aufreinigung und den Nachweis monoklonaler Antikörper der Maus aus IgG-Subklassen ohne Interferenzen dieser anderen Serumproteine. Einzelne Unterklassen von monoklonalen Mauszellen haben am wahrscheinlichsten eine stärkere Affinität zum chimären Protein A/G als zu Protein A oder Protein G.
Leistungsmerkmale:
  • Enthält vier Fc-Bindungsdomänen aus Protein A und zwei aus Protein G
  • Bietet Bindung für alle Antikörperarten und -Subklassen, die entweder von Protein A oder Protein G erkannt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pierce Rekombinantes Protein A/G, Peroxidase konjugiert
0,5 mg
Pulver
Antikörper
HRP
Pierce™
Protein A
Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort nicht über -20 °C lagern.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ404577 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number32490
ChargennummerZG396812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number32490
ChargennummerZB387782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number32490
ChargennummerYH377342 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2023 Catalog Number32490
ChargennummerXI363705 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/10/2022 Catalog Number32490
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A/G, Peroxidase Conjugated > Peroxidasekonjugat; 0,5 mg