Learn More
Molecular Probes™ protein G, horseradish peroxidase conjugate
Protein G, Meerrettich-Peroxidase-Konjugat
Marke: Molecular Probes™ P21041
190.76 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Konjugat des Proteins G kann zum Nachweis des Fc-Anteils verschiedener Klassen und Unterklassen von Immunglobulinen aus einer Vielzahl von Spezies verwendet werden. Protein G ist ein bakterielles Protein, das Protein A ähnelt, jedoch eine überlegene Selektivität für murines und humanes IgG aufweist.
Spezifikation
HRP | |
Lyophilisiertes Pulver | |
Raumtemperatur |
1 mg | |
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). |
Sicherheit und Handhabung
- protein G, horseradish peroxidase conjugate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: thimerosal