Learn More
Contec™ PROSAT™ Gestrickte Polynit Wischtücher, getränkt
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Reinigung von Oberflächen und Geräten in kritischen Umgebungen, in denen aggressive Lösungsmittel erforderlich sind. Die getränkten, gestrickten Contec™ PROSAT™ Polynit Wischtücher sind vorbefeuchtete Wischtücher aus Polyester für allgemeine Reinigungszwecke.
398.00 CHF - 1225.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Vorgesättigte Wischtücher
Material Polyester
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Flächengewicht 140 g/m2
Bauweise Laufmaschenfreies Piqué-Gestrick
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Sättigungslösung Sterilität Verpackungsmenge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Sättigungslösung Sterilität Verpackungsmenge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17274523
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Contec™
PSCS0009-BPR
23 x 23 cm (9 x 9 in.) 70 % IPA, 30 % DI-Wasser Steril 20 Wipes/Pouch, 24 Pouches/Cs. (Folded)
528.00 CHF
480 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17294513
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Contec™
PS-HS9-7030-BPR
23 x 23 cm (9 x 9 in.) 70 % IPA, 30 % DI-Wasser Unsteril 30 Wipes/Pouch, 30 Pouches/Cs. (Flat Stacked)
733.00 CHF
900 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17224533
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Contec™
PSPS0076-BPR
23 x 23 cm (9 x 9 in.) 70 % IPA, 30 % DI-Wasser Steril 20/Packung, 5 Packungen/OB1, 1 OB1/OB2, 8 OB2/Karton
1225.00 CHF
800 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17234533
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Contec™
PSPS0077-BPR
23 x 23 cm (9 x 9 in.) 70 % IPA, 30 % DI-Wasser Steril 20/Packung, 1 Packung/OB1, 5 OB1/OB2, 8 OB2/Karton
1095.00 CHF
800 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17244533
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Contec™
PSPS0091-BPR
30 x 30 cm (12 x 12 in.) 70 % IPA, 30 % DI-Wasser Steril 20 Wipes/Pouch, 20 Pouches/Cs. (Flat Stacked)
984.00 CHF
400 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16585274
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
PSPS0044
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm) 70 % IPA, 30 % DI-Wasser Steril 20 Wipes/Pouch, 64 Pouches/Cs.
1065.00 CHF
160 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16645534
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
PSCS0009
23 x 23 cm (9 x 9 in.) 70 % IPA, 30 % DI-Wasser Steril 20 Wipes/Pouch, 24 Pouches/Cs. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15674937
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
PSPS0093
23 x 23 cm (9 x 9 in.) 70 % IPA, 30 % DI-Wasser Steril 20 Wipes/Pouch, 40 Pouches/Cs. (Half-folded) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15197915
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
PSPS0076
23 x 23 cm (9 x 9 in.) 70 % IPA, 30 % DI-Wasser Steril 20 Wipes/Pouch, 40 Pouches/Cs. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15534045
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
PSPS0091
30 x 30 cm (12 x 12 in.) 70 % IPA, 30 % DI-Wasser Steril 20 Wipes/Pouch, 20 Pouches/Cs. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16459579
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
PSPS0047
30 x 30 cm (12 x 12 in.) 70 % IPA, 30 % DI-Wasser Unsteril 30 Wipes/Pouch, 20 Pouches/Cs.
851.00 CHF
600 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15187915
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
PSPS0073
15 x 23 cm (6 x 9 in.) 70 % IPA, 30 % DI-Wasser Steril 30/Pouch, 20 Pouches/Cs. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16675534
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Contec™
PSPS0077
23 x 23 cm (9 x 9 in.) 70 % IPA, 30 % DI-Wasser Steril 20 Wipes/Pouch, 40 Pouches/Cs. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Reinigung von Oberflächen und Geräten in kritischen Umgebungen, in denen aggressive Lösungsmittel erforderlich sind.Die getränkten, gestrickten Contec™ PROSAT™ Polynit Wischtücher sind vorbefeuchtete Wischtücher aus Polyester für allgemeine Reinigungszwecke.Die Wischtücher sind mit einem durchgehenden Interlock-Strick strukturiert, um eine gute Lösungsmittelsaugfähigkeit, Abriebfestigkeit und chemische Beständigkeit zu gewährleisten.
  • Ideal für Anwendungen, bei denen große Mengen an Wischtüchern oder aggressiven Lösungsmitteln zum Abwischen von Oberflächen und Geräten benötigt werden
  • Erhältlich mit 100 % IPA in Halbleiterqualität und 70 % IPA in USP-Qualität, 30 % DI-Wasser
  • Extrem geringe Partikel- und Faserbildung
  • Weiches, nicht scheuerndes Strukturtuch reinigt ohne Kratzer
1916560
  • Vorbefeuchtete Polyester-Wischtücher sind für die allgemeine Reinigung in Umgebungen der ISO-Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) vorgesehen
  • Ideal zum Abwischen von äußeren Produktoberflächen und zum Reinigen der Innenflächen von Prozesswerkzeugen oder anderen Geräten
19165631 ∣ 19160965 ∣ 19038564
  • Die Wischtücher mit Standardgewicht bestehen aus 100 % strukturiertem Polyester mit laufmaschenfreiem Interlock-Strick für gute Lösungsmittelabsorption, Abriebfestigkeit und chemische Beständigkeit
  • Hitzedicht und gesättigt mit verschiedenen Mischungen aus Isopropylalkohol und deionisiertem Wasser
  • Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Gewaschen und verpackt in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 (FBI-STD-209E Klasse 10/M2.5)
19038565 ∣ 19033771 ∣ 19120816 ∣ 19120817 ∣ 19047635
  • Sterile Wischtücher sind gemäß Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6 in Übereinstimmung mit den Richtlinien für AAMI/ISO 11137 Methode 1 zur Sterilisation von Medizinprodukten als steril validiert
  • Die sterilen PROSAT™ Knitted Polynit Wischtücher sind praktisch verpackt für den Einsatz in sterilen Kernbereichen und eignen sich ideal zum Abwischen von Artikeln vor der Durchleitung und der Reinigung in der Umgebung
Spezifikation
Spezifikation
Vorgesättigte Wischtücher
Nicht autoklavierbar
Laufmaschenfreies Piqué-Gestrick
1-lagig
Polyester
140 g/m2
Einmalgebrauch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ PROSAT™ Gestrickte Polynit Wischtücher, getränkt