Learn More
Contec™ PROSAT™ Gestrickte Polynit Wischtücher, getränkt
Reinigung von Oberflächen und Geräten in kritischen Umgebungen, in denen aggressive Lösungsmittel erforderlich sind. Die getränkten, gestrickten Contec™ PROSAT™ Polynit Wischtücher sind vorbefeuchtete Wischtücher aus Polyester für allgemeine Reinigungszwecke.
Marke: Contec™ PSPS0077
Beschreibung
Reinigung von Oberflächen und Geräten in kritischen Umgebungen, in denen aggressive Lösungsmittel erforderlich sind.Die getränkten, gestrickten Contec™ PROSAT™ Polynit Wischtücher sind vorbefeuchtete Wischtücher aus Polyester für allgemeine Reinigungszwecke.Die Wischtücher sind mit einem durchgehenden Interlock-Strick strukturiert, um eine gute Lösungsmittelsaugfähigkeit, Abriebfestigkeit und chemische Beständigkeit zu gewährleisten.
- Ideal for applications where large quantities of wipes or aggressive solvents are needed for wiping surfaces and equipment.
- Available with both 100% Semi Grade IPA and 70% USP Grade IPA, 30% DI Water.
- Extremely low in particle and fiber generation.
- Soft, non-abrasive textured wipe cleans without scratching.
- Premoistened polyester wipes are designed for general-purpose cleaning in ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments.
- Ideal for wiping exterior product surfaces and cleaning the interior surfaces of process tools or other equipment.
- Standard weight wipes are made of 100% textured polyester with no-run interlock knit for good solvent sorbency, abrasion resistance, and chemical resistance.
- Heatsealed and saturated with various blends of isopropyl alcohol and deionized water.
- Low in particles and extractables.
- Laundered and packaged in an ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2.5) cleanroom.
- Sterile wipes are Validated Sterile to 10-6 Sterility Assurance level in accordance with AAMI/ISO 11137 Method 1 Guidelines for the sterilization of medical devices.
- Sterile PROSAT™ Knitted Polynit Wipes are conveniently packaged for use in sterile core areas and are ideal for wiping articles prior to pass-through and environmental cleaning.
Spezifikation
Vorgesättigte Wischtücher | |
Nicht autoklavierbar | |
No-run pique knit | |
23 x 23 cm (9 x 9 in.) | |
20 Wipes/Pouch, 40 Pouches/Cs. | |
70 % IPA, 30 % DI-Wasser | |
USP |
Polyester | |
140 gsm | |
Einmalgebrauch | |
Reinigung und Wischen in Reinraumumgebungen | |
1-lagig | |
Steril |