Learn More
Contec™ PROSAT™ Gestrickte Polynit Wischtücher, getränkt
BIOPHARMA
Reinigung von Oberflächen und Geräten in kritischen Umgebungen, in denen aggressive Lösungsmittel erforderlich sind. Die getränkten, gestrickten Contec™ PROSAT™ Polynit Wischtücher sind vorbefeuchtete Wischtücher aus Polyester für allgemeine Reinigungszwecke.
Marke:  Contec™ PSPS0077-BPR
814.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17234533
  • 1095.00 CHF / 800 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Vorgesättigte Wischtücher
23 cm
23 cm
Nicht autoklavierbar
Laufmaschenfreies Piqué-Gestrick
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
20/Packung, 1 Packung/OB1, 5 OB1/OB2, 8 OB2/Karton
70 % IPA, 30 % DI-Wasser
USP
9 in.
9 in.
Polyester
140 g/m2
Einmalgebrauch
Reinigen und Wischen in Reinraumumgebungen
1-lagig
Steril
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1082374-0-0-1 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/10/2024 Catalog NumberPSPS0077-BPR
Chargennummer1082374-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/10/2024 Catalog NumberPSPS0077-BPR
Chargennummer1067092-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/08/2024 Catalog NumberPSPS0077-BPR
Chargennummer1061282-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/08/2024 Catalog NumberPSPS0077-BPR
Chargennummer1061497-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/08/2024 Catalog NumberPSPS0077-BPR
Name des Produkts
Contec™ PROSAT™ Gestrickte Polynit Wischtücher, getränkt > Dimensions (L x W): 23 x 23 cm (9 x 9 in.), Saturation Solution: 70% IPA/ 30% DI Water, Sterile: Yes, Quantity: 20/Pk., 1 Pk./OB1, 5 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.