Learn More
Contec™ PROSAT™ Gestrickte Polynit Wischtücher, getränkt
Reinigung von Oberflächen und Geräten in kritischen Umgebungen, in denen aggressive Lösungsmittel erforderlich sind. Die getränkten, gestrickten Contec™ PROSAT™ Polynit Wischtücher sind vorbefeuchtete Wischtücher aus Polyester für allgemeine Reinigungszwecke.
Marke: Contec™ PSPS0047
619.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Reinigung von Oberflächen und Geräten in kritischen Umgebungen, in denen aggressive Lösungsmittel erforderlich sind.Die getränkten, gestrickten Contec™ PROSAT™ Polynit Wischtücher sind vorbefeuchtete Wischtücher aus Polyester für allgemeine Reinigungszwecke.Die Wischtücher sind mit einem durchgehenden Interlock-Strick strukturiert, um eine gute Lösungsmittelsaugfähigkeit, Abriebfestigkeit und chemische Beständigkeit zu gewährleisten.
- Ideal für Anwendungen, bei denen große Mengen an Wischtüchern oder aggressiven Lösungsmitteln zum Abwischen von Oberflächen und Geräten benötigt werden
- Erhältlich mit 100 % IPA in Halbleiterqualität und 70 % IPA in USP-Qualität, 30 % DI-Wasser
- Extrem geringe Partikel- und Faserbildung
- Weiches, nicht scheuerndes Strukturtuch reinigt ohne Kratzer
1916560
- Vorbefeuchtete Polyester-Wischtücher sind für die allgemeine Reinigung in Umgebungen der ISO-Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) vorgesehen
- Ideal zum Abwischen von äußeren Produktoberflächen und zum Reinigen der Innenflächen von Prozesswerkzeugen oder anderen Geräten
19165631 ∣ 19160965 ∣ 19038564
- Die Wischtücher mit Standardgewicht bestehen aus 100 % strukturiertem Polyester mit laufmaschenfreiem Interlock-Strick für gute Lösungsmittelabsorption, Abriebfestigkeit und chemische Beständigkeit
- Hitzedicht und gesättigt mit verschiedenen Mischungen aus Isopropylalkohol und deionisiertem Wasser
- Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
- Gewaschen und verpackt in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 (FBI-STD-209E Klasse 10/M2.5)
19038565 ∣ 19033771 ∣ 19120816 ∣ 19120817 ∣ 19047635
- Sterile Wischtücher sind gemäß Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6 in Übereinstimmung mit den Richtlinien für AAMI/ISO 11137 Methode 1 zur Sterilisation von Medizinprodukten als steril validiert
- Die sterilen PROSAT™ Knitted Polynit Wischtücher sind praktisch verpackt für den Einsatz in sterilen Kernbereichen und eignen sich ideal zum Abwischen von Artikeln vor der Durchleitung und der Reinigung in der Umgebung
Spezifikation
Vorgesättigte Wischtücher | |
30 cm | |
30 cm | |
Nicht autoklavierbar | |
Laufmaschenfreies Piqué-Gestrick | |
30 x 30 cm (12 x 12 in.) | |
30 Wipes/Pouch, 20 Pouches/Cs. | |
70 % IPA, 30 % DI-Wasser | |
USP |
12 in. | |
12 in. | |
Polyester | |
140 g/m2 | |
Einmalgebrauch | |
Reinigung und Wischen in Reinraumumgebungen | |
1-lagig | |
Unsteril |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1095377-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 31/01/2025 | PSPS0047 |
1090063-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 14/01/2025 | PSPS0047 |
1032192-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 05/04/2024 | PSPS0047 |
900477-0-0-1 | Konformitätsbescheinigung | 25/02/2022 | PSPS0047 |
841581-0-0-1 | Konformitätsbescheinigung | 25/06/2021 | PSPS0047 |