Learn More
Contec™ PROSAT™ Gestrickte Polynit Wischtücher, getränkt
BIOPHARMA
Reinigung von Oberflächen und Geräten in kritischen Umgebungen, in denen aggressive Lösungsmittel erforderlich sind. Die getränkten, gestrickten Contec™ PROSAT™ Polynit Wischtücher sind vorbefeuchtete Wischtücher aus Polyester für allgemeine Reinigungszwecke.
Marke:  Contec™ PSPS0076-BPR
785.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17224533
  • 1225.00 CHF / 800 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Vorgesättigte Wischtücher
23 cm
23 cm
Nicht autoklavierbar
Laufmaschenfreies Piqué-Gestrick
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
20/Packung, 5 Packungen/OB1, 1 OB1/OB2, 8 OB2/Karton
70 % IPA, 30 % DI-Wasser
USP
9 in.
9 in.
Polyester
140 g/m2
Einmalgebrauch
Reinigen und Wischen in Reinraumumgebungen
1-lagig
Steril
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1094409-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/03/2025 Catalog NumberPSPS0076-BPR
Chargennummer1070568-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog NumberPSPS0076-BPR
Chargennummer1048593-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/08/2024 Catalog NumberPSPS0076-BPR
Chargennummer960768-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/09/2023 Catalog NumberPSPS0076-BPR
Chargennummer922481-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/07/2022 Catalog NumberPSPS0076-BPR
Name des Produkts
Contec™ PROSAT™ Gestrickte Polynit Wischtücher, getränkt > Dimensions (L x W): 23 x 23 cm (9 x 9 in.), Saturation Solution: 70% IPA/ 30% DI Water, Sterile: Yes, Quantity: 20/Pk., 5 Pk./OB1, 1 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.