Learn More
Contec™ Polynit™ Heatseal Wischtücher
Reinigen Sie das Äußere von Produkten und Reinraumoberflächen. Contec™ Polynit™ heißversiegelte Wischtücher bestehen aus 100 % strukturiertem Polyester mit lasergeschnittenen, versiegelten Kanten, um Staub und Rückstände zu vermeiden. Außerordentlich geringer Gehalt an Partikeln, Fasern und nichtflüchtigen Rückständen.
Marke: Contec™ LWPS0006
740.92 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Strukturierte Wischtücher aus 100 % laufmaschenfreiem Polyesterstrick mit heißversiegelten Kanten
- Laserschnitt versiegelt die Fasern an den Kanten des Wischtuches und erlaubt die 100%ige Ausnutzung des Wischtuches
- In einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4 gewaschen und verpackt
- Außerordentlich geringer Gehalt an Partikeln, Fasern und nicht flüchtigen Rückständen
- Gute Absorption von Lösungsmitteln
- Abriebs- und chemikalienbeständig
Bestellinformation
Erhältlich in kundenspezifischen Größen und Formen.Fragen Sie Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter nach Einzelheiten.
Spezifikation
Wischtücher | |
23 cm | |
23 cm | |
Nicht autoklavierbar | |
ISO-Klasse 4 | |
23 x 23 cm (9 x 9 in.) | |
25 Tücher/Innenbeutel, 4 Innenbeutel/Beutel | |
Steril |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester | |
140 g/m2 | |
Einmalgebrauch | |
Ideal für die allgemeine Reinigung | |
2-lagig |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1082986-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 06/06/2025 | LWPS0006 |
1082988-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 06/03/2025 | LWPS0006 |
1082990-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 01/03/2025 | LWPS0006 |
1064638-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 15/08/2024 | LWPS0006 |