Learn More
Contec™ PROSAT™ sterile Wischtücher mit geringer Endotoxinkonzentration
BIOPHARMA
Hergestellt aus 100 % Polynit Heatseal Polyesterstrick, getränkt mit einer Mischung aus 70 % IPA und dem hochwertigsten destillierten Wasser für Injektionszwecke (WFI). Contec™ PROSAT™ sterile Wischtücher mit geringem Endotoxingehalt sind partikelarm und faserarm und eignen sich ideal für den Einsatz in Produktkontaktbereichen. Jede Wischtuch-Charge hat einen garantierten Endotoxingehalt von weniger als < 1 EU pro Gerät.
Marke:  Contec™ PSWE0001-BPR
794.32 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17254533
  • 1290.00 CHF / 550 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
PROSAT™ Sterile™ Polynit Heatseal LE-Wischtücher bestehen aus 100 % Polynit Heatseal Polyesterstrick, vorgesättigt mit einer Mischung aus 70 % Isopropanol und 30 % Injektionswasser (WFI). Jede Charge wird vor der Freisetzung getestet und ist für einen Endotoxingehalt von weniger als 1 EU/Wischtuch zertifiziert. Das Wischtuch mit abgedichteter Kante erzeugt sehr geringe Anteile an Partikeln und Fasern und eignet sich ideal für den Einsatz auf Flächen mit Produktkontakt. Jeder wiederverschließbare Beutel enthält eine geringe Anzahl an Wischtüchern, wodurch am Ende einer Sitzung kein Abfall mehr entsteht. Jeder Beutel ist einzeln verpackt für einen leichten Zugang zum sterilen Bereich. Vorgesättigte Wischtücher bieten viele Vorteile, darunter die Lösungsmittelkontrolle, weniger flüchtige organische Verbindungen (VOC) und eine verbesserte Prozesskontrolle und -wiederholbarkeit. Der wiederverschließbare Beutel reduziert das Abfallaufkommen. PROSAT Sterile Polynit Heatseal LE-Wischtücher sind steril validiert und für den Einsatz in aseptischen Bereichen und kritischen pharmazeutischen Reinräumen geeignet. Merkmale und Vorteile * Empfohlen für Umgebungen der Klasse A/B oder ISO Klasse 3-8 – Produktkontaktbereiche * 100 % Polyesterstrick führt zu sehr geringen Mengen an Partikeln und Fasern * Laserversiegelte Kanten reduzieren die Fasererzeugung am Wischtuchrand * Garantierter Endotoxingehalt von < 1 EU/Gerät, daher ideal für Produktkontaktflächen * Kleine Anzahl von Wischtüchern pro wiederverschließbarem Beutel zur Abfallvermeidung * Kleine Standfläche, Hängebeutel verfügbar, ideal für Isolator- und RAB-Systeme * Vorsättigte Wischtücher reduzieren VOC-Emissionen und die Verwendung von Lösungsmitteln * Wiederverschließbare Beutel stellen Reinheit und den Sättigungsgrad an Lösungsmitteln sicher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pre-saturated Cleanroom Wipe
23 cm
23 cm
Nicht autoklavierbar
Laufmaschenfreies Interlock-Gestrick
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
10 Tücher/Beutel, Dreifach verpackt
70 % IPA/ 30 % WFI, USP-Qualität
9 in.
9 in.
Polyester
140 gsm
Einmalgebrauch
Kritischste pharmazeutische Reinräume
2-lagig
Steril
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1110632-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/05/2025 Catalog NumberPSWE0001-BPR
Chargennummer1100487-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/03/2025 Catalog NumberPSWE0001-BPR
Chargennummer1090075-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/03/2025 Catalog NumberPSWE0001-BPR
Chargennummer1086674-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum06/02/2025 Catalog NumberPSWE0001-BPR
Chargennummer1078212-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/11/2024 Catalog NumberPSWE0001-BPR
Name des Produkts
Contec™ PROSAT™ sterile Wischtücher mit geringer Endotoxinkonzentration > Contec™ PROSAT™ sterile Wischtücher mit niedrigem Endotoxingehalt; Abmessungen (L x B): 23 x 23 cm; Verpackungsmenge: 10 Wischtücher/Beutel, dreifach verpackt