Learn More
Sartorius PROLINE™ Plus Mechanische Einkanalpipetten mit fixem Volumen
Robust, aber leicht und anwenderfreundlich
218.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Reusable |
Material | Polypropylene |
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Farbe | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Farbe | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10774112
![]() ![]() |
Sartorius
728530 |
0.6 % | Gelb | 20 μl | Fix 20 μL |
218.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10784112
![]() ![]() |
Sartorius
728535 |
0.5 % | Gelb | 25 μl | Fix 25 μL |
218.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10763542
![]() ![]() |
Sartorius
728550 |
0.5 % | Gelb | 100 μl | Fix 100 μL |
218.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10047859
![]() |
Sartorius
728545 |
0.5 % | Gelb | 50 μl | Fix 50 μL |
218.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10038149
![]() ![]() |
Sartorius
728580 |
0.3 % | Grün | 5000 μl | F5 |
218.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10322310
![]() ![]() |
Sartorius
728590 |
0.6 % | Rot | 10 ml | F10 |
218.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10199599
![]() ![]() |
Sartorius
728520 |
0.8 % | Grau | 10 μl | Fix 10 μL |
218.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10577600
![]() ![]() |
Sartorius
728570 |
0.3 % | Blau | 1000 μ l | Fix 1000 μL |
218.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10312310
![]() ![]() |
Sartorius
728575 |
0.3 % | Grün | 2000 μ l | F2 |
218.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10047669
![]() ![]() |
Sartorius
728567 |
0.3 % | Blau | 500 μl | Fix 500 μL |
218.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10322500
![]() ![]() |
Sartorius
728560 |
0.4 % | Gelb | 200 μl | Fix 200 μL |
218.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10821701
![]() |
Sartorius
728565 |
0.4 % | Blau | 250 μl | Fix 250 μL |
218.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10058239
![]() |
Sartorius
728515 |
1,3% | Grau | 5 μl | Fix 5 μL |
218.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Hohe Qualität und niedriger Kraftaufwand machen das Pipettieren zu einem angenehmen Erlebnis. Der Proline Plus deckt den gesamten Bereich von 0.1 μl bis 10 ml ab und eignet sich für eine Vielzahl alltäglicher Laboranwendungen.
- Vollständig autoklavierbar
- Hohe chemische und UV-Beständigkeit
- Volumeneinstellung über Klick-Stopp
- Für Links- und Rechtshänder geeignet
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Spitzen
- Kompatibel mit den gängigsten Laborröhrchen durch den schlanken Spitzenabwurfkragen
- Safe-Cone Filter verhindern Kontaminationen und Schäden am Pipettierer
- Farbcodierung des Volumenbereichs zur einfachen Pipetten- und Spitzenauswahl
- Einfache Reinigung: Nur in 2 – 3 Teile zu zerlegen
Certifications
CE-Kennzeichnung
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
CE | |
Reusable | |
1 | |
Ergonomisch | |
Ja |
Autoklavierbar | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
Abwurfring für dünne Spitzen, Safe-Cone Filter | |
2 Jahre |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius PROLINE™ Plus Mechanische Einkanalpipetten mit fixem Volumen