Learn More
Sartorius PROLINE™ Plus Mechanische Einkanalpipetten mit fixem Volumen
Robust, aber leicht und anwenderfreundlich
Marke: Sartorius 728567
172.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hohe Qualität und niedriger Kraftaufwand machen das Pipettieren zu einem angenehmen Erlebnis. Der Proline Plus deckt den gesamten Bereich von 0.1 μl bis 10 ml ab und eignet sich für eine Vielzahl alltäglicher Laboranwendungen.
- Vollständig autoklavierbar
- Hohe chemische und UV-Beständigkeit
- Volumeneinstellung über Klick-Stopp
- Für Links- und Rechtshänder geeignet
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Spitzen
- Kompatibel mit den gängigsten Laborröhrchen durch den schlanken Spitzenabwurfkragen
- Safe-Cone Filter verhindern Kontaminationen und Schäden am Pipettierer
- Farbcodierung des Volumenbereichs zur einfachen Pipetten- und Spitzenauswahl
- Einfache Reinigung: Nur in 2 – 3 Teile zu zerlegen
Certifications
CE-Kennzeichnung
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
0.3 % | |
1000 μl, Optifit 350 μ-Spitze, 500 μl, SafetySpace™ 1000 μl-Filterspitze | |
Blau | |
1.000 μl, 350 μl Optifit Spitze, 500 μl, 1.000 μl SafetySpace™ Filterspitze | |
Fix 500 μL | |
Non-sterile | |
500 μl | |
1000 μl, Optifit 350 μ-Spitze, 500 μl, SafetySpace™ 1000 μl-Filterspitze | |
0.2 | |
2 Jahre |
CE | |
Autoklavierbar | |
Reusable | |
Polypropylene | |
1 | |
Mechanische Pipette | |
Ergonomisch | |
Abwurfring für dünne Spitzen, Safe-Cone Filter | |
Ja |