Learn More
Sartorius PROLINE™ Plus Mechanische Einkanalpipetten mit fixem Volumen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Robust, aber leicht und anwenderfreundlich
Marke:  Sartorius 728530
172.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10774112
  • 218.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Hohe Qualität und niedriger Kraftaufwand machen das Pipettieren zu einem angenehmen Erlebnis. Der Proline Plus deckt den gesamten Bereich von 0.1 μl bis 10 ml ab und eignet sich für eine Vielzahl alltäglicher Laboranwendungen.
  • Vollständig autoklavierbar
  • Hohe chemische und UV-Beständigkeit
  • Volumeneinstellung über Klick-Stopp
  • Für Links- und Rechtshänder geeignet
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Spitzen
  • Kompatibel mit den gängigsten Laborröhrchen durch den schlanken Spitzenabwurfkragen
  • Safe-Cone Filter verhindern Kontaminationen und Schäden am Pipettierer
  • Farbcodierung des Volumenbereichs zur einfachen Pipetten- und Spitzenauswahl
  • Einfache Reinigung: Nur in 2 – 3 Teile zu zerlegen
Certifications
CE-Kennzeichnung
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.6 %
200 μl Optifit-Spitze, 20 μl SafetySpace™ Filterspitze
Gelb
200 μl Optifit Spitze, 20 μl SafetySpace™ Filterspitze
Fix 20 μL
Non-sterile
20 μl
200 μl Optifit-Spitze, 20 μl SafetySpace™ Filterspitze
0.5
2 Jahre
CE
Autoklavierbar
Reusable
Polypropylene
1
Mechanische Pipette
Ergonomisch
Abwurfring für dünne Spitzen, Safe-Cone Filter
Ja
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius PROLINE™ Plus Mechanische Einkanalpipetten mit fixem Volumen > Bereich: 20 μl; Code: Gelb