Learn More
Sartorius PROLINE™ Plus Mechanische Einkanalpipetten mit fixem Volumen
Robust, aber leicht und anwenderfreundlich
Marke: Sartorius 728570
172.24 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hohe Qualität und niedriger Kraftaufwand machen das Pipettieren zu einem angenehmen Erlebnis. Der Proline Plus deckt den gesamten Bereich von 0.1 μl bis 10 ml ab und eignet sich für eine Vielzahl alltäglicher Laboranwendungen.
- Vollständig autoklavierbar
- Hohe chemische und UV-Beständigkeit
- Volumeneinstellung über Klick-Stopp
- Für Links- und Rechtshänder geeignet
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Spitzen
- Kompatibel mit den gängigsten Laborröhrchen durch den schlanken Spitzenabwurfkragen
- Safe-Cone Filter verhindern Kontaminationen und Schäden am Pipettierer
- Farbcodierung des Volumenbereichs zur einfachen Pipetten- und Spitzenauswahl
- Einfache Reinigung: Nur in 2 – 3 Teile zu zerlegen
Certifications
CE-Kennzeichnung
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
0.3 % | |
1000 μl Optifit Spitze, SafetySpace™ Filterspitze | |
Blau | |
1000 μl Optifit Spitze, SafetySpace™ Filterspitze | |
Fix 1000 μL | |
Non-sterile | |
1000 μ l | |
1000μL Optifit-Spitze, SafetySpace™ Filterspitze | |
0.2 | |
2 Jahre |
CE | |
Autoklavierbar | |
Reusable | |
Polypropylene | |
1 | |
Mechanische Pipette | |
Ergonomisch | |
Abwurfring für dünne Spitzen, Safe-Cone Filter | |
Ja |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30