Learn More
Sartorius PROLINE™ Plus Mechanische Einkanalpipetten mit fixem Volumen
BIOPHARMA
Robust, aber leicht und anwenderfreundlich
Marke:  Sartorius 728515
172.24 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10058239
  • 218.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hohe Qualität und niedriger Kraftaufwand machen das Pipettieren zu einem angenehmen Erlebnis. Der Proline Plus deckt den gesamten Bereich von 0.1 μl bis 10 ml ab und eignet sich für eine Vielzahl alltäglicher Laboranwendungen.
  • Vollständig autoklavierbar
  • Hohe chemische und UV-Beständigkeit
  • Volumeneinstellung über Klick-Stopp
  • Für Links- und Rechtshänder geeignet
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Spitzen
  • Kompatibel mit den gängigsten Laborröhrchen durch den schlanken Spitzenabwurfkragen
  • Safe-Cone Filter verhindern Kontaminationen und Schäden am Pipettierer
  • Farbcodierung des Volumenbereichs zur einfachen Pipetten- und Spitzenauswahl
  • Einfache Reinigung: Nur in 2 – 3 Teile zu zerlegen
Certifications
CE-Kennzeichnung
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,3%
10 μl-Optifit Spitze, SafetySpace™ Filterspitze
Grau
10 µl Optifit™ Spitze, SafetySpace™ Filterspitze
Fix 5 μL
Non-sterile
5 μl
10 μl-Optifit Spitze, SafetySpace™ Filterspitze
1,20
Ja
CE
Autoklavierbar
Reusable
Polypropylene
1
Pipette
Ergonomisch
Abwurfring für dünne Spitzen, Safe-Cone Filter
Je 1
2 Jahre
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Sartorius PROLINE™ Plus Mechanische Einkanalpipetten mit fixem Volumen > Bereich:5 μl; Farbcode: grau