Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, mini
Übertragen Sie mit diesen gebrauchsfertigen Hochleistungs-Transferstapeln für Invitrogen Power Blotter Proteine schnell und effizient.
Marke: Invitrogen™ PB5240
631.80 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
638.28 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Invitrogen Power-Blotter-Select-Transferstapel dienen zum Proteintransfer mit dem Invitrogen Power-Blotter-System. Im Lieferumfang der vormontierten Einwegstapel ist eine integrierte Nitrozellulose-Transfermembran enthalten, mit der Proteine aus Polyacrylamid-Gelen trocken geblottet werden können. Jeder Power-Blotter-Select-Transferstapel enthält Filterpapier, Membran und die entsprechenden Kathoden- und Anodenpuffer, die in eine Festgelmatrix integriert sind, um einen schnellen und zuverlässigen Proteintransfer zu ermöglichen.
Polyvinylidendifluorid (PVDF)-Membran:
- Porengröße 2 µm, geringe Fluoreszenz
- Voraktiviert und gebrauchsfertig ohne vorherige Behandlung mit Alkohol. Geeignet für
- gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Immunnachweis, Fluoreszenz oder Radiomarkierung.
- Poteine binden als hydrophobe Wechselwirkungen
- Das Protein-Bindungsvermögen beträgt 240 µg/cm².
Schneller, effizienter und gleichmäßiger Transfer:
- Gebrauchsfertige Transferstapel sparen Zeit beim Einrichten
- Proteintransfers in nur 7 Minuten
- Stapel aus hochwertigen Membranen für hohe Bindungseffizienz, gleichmäßige Transfers und hohe Detektionsempfindlichkeit
Verbesserte Reproduzierbarkeit:
- Vormontierte Stapel sorgen für konstante Leistung
Spezifikation
8 cm | |
40 stacks | |
PVDF | |
40 Mini-Transferstapel (8 cm x 8 cm) | |
8 cm x 8 cm | |
40 Blots |
8 cm | |
Transferstapel | |
0.2 μm | |
Raumtemperatur | |
Power Blotter |