Learn More
Wheaton™ 3 ml graduierte LDPE-Pasteurpipette
Pasteurpipette für einfache und sichere Flüssigkeitsmessung und -übertragung.
Marke: Wheaton™ 726128
40.81 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für Flüssigkeitstransfer
- Entwickelt, um eine sichere Probenübertragung zu gewährleisten
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Nein | |
7,5 mm | |
LDPE | |
47,6 μl | |
Gegossen | |
Einzeln verpackt | |
160 mm |
7 ml | |
CE-Zeichen | |
160 x 7,5 mm | |
Steril | |
Ja | |
Saugbalg | |
3 ml | |
Ja |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
15Stunden
8Minuten
49Sekunden
17 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
90Stunden
8Minuten
49Sekunden
17Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%