Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, mini
Übertragen Sie mit diesen gebrauchsfertigen Hochleistungs-Transferstapeln für Invitrogen Power Blotter Proteine schnell und effizient.
222.00 CHF - 788.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) 8 cm
Breite (metrisch) 8 cm
Format Transferstapel
Material PVDF
Porengröße 0.2 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
15866162
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PB5210
10 Blots
222.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15876162
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PB5240
40 Blots
788.00 CHF
4 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Invitrogen Power-Blotter-Select-Transferstapel dienen zum Proteintransfer mit dem Invitrogen Power-Blotter-System. Im Lieferumfang der vormontierten Einwegstapel ist eine integrierte Nitrozellulose-Transfermembran enthalten, mit der Proteine aus Polyacrylamid-Gelen trocken geblottet werden können. Jeder Power-Blotter-Select-Transferstapel enthält Filterpapier, Membran und die entsprechenden Kathoden- und Anodenpuffer, die in eine Festgelmatrix integriert sind, um einen schnellen und zuverlässigen Proteintransfer zu ermöglichen.
Polyvinylidendifluorid (PVDF)-Membran:
  • Porengröße 2 µm, geringe Fluoreszenz
  • Voraktiviert und gebrauchsfertig ohne vorherige Behandlung mit Alkohol.  Geeignet für
  • gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Immunnachweis, Fluoreszenz oder Radiomarkierung.
  • Poteine binden als hydrophobe Wechselwirkungen
  • Das Protein-Bindungsvermögen beträgt 240 µg/cm².
Schneller, effizienter und gleichmäßiger Transfer:
  • Gebrauchsfertige Transferstapel sparen Zeit beim Einrichten
  • Proteintransfers in nur 7 Minuten
  • Stapel aus hochwertigen Membranen für hohe Bindungseffizienz, gleichmäßige Transfers und hohe Detektionsempfindlichkeit
Verbesserte Reproduzierbarkeit:
  • Vormontierte Stapel sorgen für konstante Leistung
Spezifikation
Spezifikation
8 cm
Transferstapel
0.2 μm
8 cm x 8 cm
8 cm
PVDF
Raumtemperatur
Power Blotter
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, mini