Learn More
BD BBL™ Staphyloslide™ Latex Test Kit
Provides a rapid platform for the identification of Staphylococcal isolates, particularly, Staphylococcus aureus
Marke:  BD 240915
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15410937
  • 257.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: BBL Staphyloslide Latex-Test; BBL Staphyloslide Latex-Kontrolle; Testkarten, Mischstäbchen
Beschreibung
Beschreibung
The BD BBL Staphyloslide Latex Test Kit utilizes blue polystyrene latex particles that have been sensitized with fibrinogen and IgG. When Staphylococcal colonies which possess bound coagulase (clumping factor) and/or protein A are mixed with the latex reagent, the latex particles will agglutinate strongly within 20 seconds.
Recommended Storage
Store at 2° to 8°C. Do not freeze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C, nicht einfrieren
S. aureus
BBL Staphyloslide Latex-Test, 2 x 2,5 ml; BBL Staphyloslide Latex-Kontrolle, 2,5 ml; Testkarten, Mischstäbchen
BBL Staphyloslide Latex-Testkit
Staphylococcus aureus-Tests
100 Tests
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BD BBL™ Staphyloslide™ Latex Test Kit > 100 Tests