Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Solution Kit
Nachweiskit für die Verwendung mit iBind™ Flex Western-System
Marke: Invitrogen™ SLF2020X4
522.50 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
• Optimierte Lösungen mit idealer Viskosität für Blockieren, Waschen und Antikörperverdünnung
• Lange Haltbarkeit – Das iBind Flex Solution Kit lässt sich 12 Monate bei 4 °C lagern
• Bessere Antigen-Antikörper-Interaktion – Lösungen fließen zwischen iBind Flex Card und Membran für eine maximale Interaktion zwischen Protein und Antikörper
Spezifikation
Flex Lösungskit | |
iBind Flex Western Gerät | |
Geeignet für Raumtemperatur oder Nasseis | |
PVDF, Nitrozellulose | |
Ausreichend für 10 Midi-Blots oder 20 Mini-Blots |
iBind Flex 5X Puffer (400 ml) iBind Flex 100X Additive (12 × 1,7 ml) Bei 2 bis 8 °C lagern. |
|
10 Midi-Blots oder 20 Mini-Blots | |
Kolorimetrisch, chromogen, chemolumineszent | |
iBind™ | |
Western Blot |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen