Learn More
Kaliumiodid, ReagentPlus™, Honeywell Artikelnummer.: 15601810
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumiodid, ReagentPlus™, Honeywell
Artikelnummer. 15601810 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 15601810
Marke: Honeywell Research Chemicals 207969500G
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
MDL-Nummer MFCD00011405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumiodid, Kaliumiodid KI, Kaliiodid, Knollid, Kaliumdiiodid, Kaliummonoiodid, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumiodid
Menge 500 g
Strukturformel KI
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 166 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus™
Dampfdruck 1 mmHg (745 °C)
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    0
    Stunden
    7
    Minuten
    33
    Sekunden
    1
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumiodid, ReagentPlus™, Honeywell >