Learn More
Kaliumiodid, 99 %, reinst, Pellets, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10267523
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumiodid, 99 %, reinst, Pellets, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10267523 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10267523
Marke: Thermo Scientific Acros 196731000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1330.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium iodide
Schmelzpunkt 680.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pellets
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (on dried substance) (Argentometry)
Strukturformel KI
Fieser 06,227; 11,44
Merck Index 15,7764
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Formelmasse 166
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 1% max.
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471211 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number196730025,196731000,196730100,196735000
ChargennummerA0466123 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 Catalog Number196730025,196731000,196730100,196735000
ChargennummerA0459801 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number196730025,196731000,196730100,196735000
ChargennummerA0462331 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog Number196730025,196731000,196730100,196735000
ChargennummerA0444289 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number196730025,196731000,196730100,196735000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Kaliumiodid, 99 %, reinst, Pellets, Thermo Scientific Chemicals >