Learn More
Kaliumjodid, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10132060 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Kaliumjodid, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
MDL-Nummer 11405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1330 °C
Schmelzpunkt 680 °C
Farbe Weiß
pH 6 bis 8
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 166g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 1mmHg 745
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kaliumiodid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumjodid, reinst, SLR, Fisher Chemical >