Learn More
Kaliumiodid, 99 %, reinst, Pellets, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1330.0°C |
Chemischer Name oder Material | Potassium iodide |
Schmelzpunkt | 680.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pellets |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (on dried substance) (Argentometry) |
Strukturformel | KI |
Fieser | 06,227; 11,44 |
Merck Index | 15,7764 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium iodide
- Gefahr
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H372-Schädigt die Organe.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Kaliumiodid, 99 %, reinst, Pellets, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur