Learn More
Gibco™ Schweineserum
GREENER_CHOICE
Standard (sterilfiltriert)
Marke:  Gibco™ 26250084
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11500646
  • 267.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gibco™ Seren liefern einen ausgezeichneten Wert für die Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays
  • Dank gleichbleibender Qualität und preisgekrönter Unterstützung genießen sie das Vertrauen der Forscher
  • Sie unterstützen die Erfüllung von Forschungs- und Budgetanforderungen
  • Serumkategorie: Spezial
  • Herkunft: Neuseeland
  • Alter: max. 1 Jahr
Bestellinformation
Versandbedingung: Gefroren (Trockeneis)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Schwein/Porcin, Porcin
Flüssig
500 mL
Steril
gefroren
In der Regel max. 1 Jahr alt
Neuseeland
Schweineserum
Standard (sterilfiltriert)
Gibco™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2540342 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number26250084
Chargennummer2828448 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number26250084
Chargennummer2888012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number26250084
Chargennummer2903490 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number26250084
Chargennummer2956795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number26250084
Name des Produkts
Gibco™ Schweineserum > 500 ml