Learn More
BRAND™ Quadratisches Deckglas
Quadratisches Deckglas ist reinweiß und weist chemische Eigenschaften auf.
Marke: BRAND™ 470050
101.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Klares Borosilikatglas
- Hydrolytische Klasse 1
- Chemische Resistenz
- Vollautomatische Produktion für gebrauchsfertige Qualität
- Staub- und fettfrei
- Verzerrungsfrei
- Planheit innerhalb ± 3 μm
Spezifikation
Deckglas | |
Borosilikatglas | |
20 x 20 mm |
Quadratisch | |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | |
Wasserweiß |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Quadratisches Deckglas > Größe (L x B): 20 x 20 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur