Learn More
Sartorius™ Einweg-Probenschale aus Aluminium
Zur Anwendung mit Sartorius™ Feuchtemessgeräten. Sartorius™ Einweg-Probenschalen aus Aluminium machen die Reinigung bei der Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts einfach.
Marke: Sartorius™ 6965542
43.19 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zur Anwendung mit Sartorius™ Feuchtewaagen. Sartorius™ Einweg-Probenschalen aus Aluminium machen die Reinigung bei der Bestimmung des Feuchtegehalts einfach.
- Aluminium
Spezifikation
Flach | |
Aluminium | |
Probenschale |
Einwegprodukt | |
Rund | |
90 mm |