Learn More
BRAND™ Hämozytometer-Deckgläser
Haemacytometer Deckglas mit glatter und polierter Oberfläche ist für Anwendungen mit Zählkammern konzipiert.
Marke: BRAND™ 723016
345.42 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Brechungsindex ne: 1,52 ± 0,01
- Abbe-Nummer ve: 56,5 ± 0,5
- Ebenheitstoleranz: ± 3 μm
- CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE
- 2 Deckgläser in einem Kunststoffbeutel, getrennt durch Seidenpapier
Spezifikation
Deckglas | |
0,4 mm | |
Zählkammern |
Borosilikatglas | |
22 x 30 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Hämozytometer-Deckgläser > Größe (L x B): 22 x 30 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur