Learn More
Greiner Bio-One Standard-Deckel ohne Kondensierungsring aus Polystyrol
Bietet Schutz vor Kontamination und Verdunstung während der Probenlagerung und Zellkultivierung. Greiner BioOne™ Standard-Polystyroldeckel sind in einer Vielzahl von Formaten erhältlich, um den jeweiligen Laboranforderungen gerecht zu werden.
61.46 CHF - 220.14 CHF
Spezifikation
Farbe | klar |
---|---|
Material | Polystyrol |
Enthält | 96-Well-Platten im Kamin-Well-Design |
Kondensationsringe | Nein |
Produkttyp | Plattendeckel |
Produktcode | Marke | Plate Compatibility | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Plate Compatibility | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10389031
![]() |
Greiner Bio-One
656190 |
384-Well-Standardmikrotiterplatte | Unsteril | Niedrige Höhe |
150.39 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10421611
![]() |
Greiner Bio-One
656101 |
96-Well-Mikrotiterplatte, nicht TC-behandelt | Unsteril | Hohes Profil |
61.46 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10414625
![]() |
Greiner Bio-One
691161 |
Hochformatmikroplatten mit niedrigem Profil, LoBase mit 384 Wells und kleinem Volumen oder 1536-Well-Mikrotiterplatte | Steril | Ultraniedriges Profil |
220.14 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10761211
![]() |
Greiner Bio-One
656161 |
96-Well-Mikrotiterplatte, nicht TC-behandelt | Steril | Hohes Profil |
80.66 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10292811
![]() |
Greiner Bio-One
656191 |
384-Well-Standardmikrotiterplatte | Steril | Niedrige Höhe |
218.50 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen
- Verfügbar in
- Hohes Profil: Höhe: 9 mm
- Niedriges Profil: Höhe 6 mm
Spezifikation
klar | |
96-Well-Platten im Kamin-Well-Design | |
Plattendeckel |
Polystyrol | |
Nein |