Learn More
Greiner Bio-One Standard-Deckel ohne Kondensierungsring aus Polystyrol
Bietet Schutz vor Kontamination und Verdunstung während der Probenlagerung und Zellkultivierung. Greiner BioOne™ Standard-Polystyroldeckel sind in einer Vielzahl von Formaten erhältlich, um den jeweiligen Laboranforderungen gerecht zu werden.
Marke:  Greiner Bio-One 656161
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10761211
  • 80.66 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen
  • Verfügbar in
    • Hohes Profil: Höhe: 9 mm
    • Niedriges Profil: Höhe 6 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
klar
Steril
Nein
Hohes Profil
96-Well-Mikrotiterplatte, nicht TC-behandelt
Polystyrol
96-Well-Platten im Kamin-Well-Design
100
Plattendeckel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Greiner Bio-One Standard-Deckel ohne Kondensierungsring aus Polystyrol > Steril; ohne Kondensationsringe; hohes Deckelprofil